Kluczowe dokumenty
440833
(1S,2R)-(−)-cis-1-Amino-2-indanol
99%
Synonim(y):
(1S,2R)-(−)-cis-1-Amino-2-hydroxyindane
Wybierz wielkość
115,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
115,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
mp
118-121 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
N[C@@H]1[C@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- (-)-1,2,5,6-Tetrahydropyridine by reacting with methyl (E,E)-4-oxo-2-[(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)vinyl}but-2-enoate.[2]
- Oxazaborolidine catalysts, which can catalyze the asymmetric reduction of aromatic ketones with high enantioselectivity.[3]
- (RS,1S,2R)-(-)-2,4,6-Trimethylbenzenesulfinic acid 1-(2,4,6-trimethylbenzenesulfonylamino)indan-2-yl ester.[4]
Właściwości fizyczne
Informacje prawne
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?