Merck
662895
Sigma-Aldrich
2-Hexynoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH≡CCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460
tw
230 °C
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCC#CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
AKYAUBWOTZJUBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Louis DeRidder et al.
Nanoscale, 13(2), 939-952 (2021-01-23)
Switching microglia from a disease exacerbating, 'pro-inflammatory' state into a neuroprotective, 'anti-inflammatory' phenotype is a promising strategy for addressing multiple neurodegenerative diseases. Pro-inflammatory microglia contribute to disease progression by releasing neurotoxic substances and accelerating pathogenic protein accumulation. PPARα and PPARγ