Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 139,00 zł 104,25 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 648,00 zł 486,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5C≡CCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
240-451-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
104,25 zł
Cena katalogowa139,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
93-94 °C/113 mmHg (lit.)
density
1.438 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CCC#CCBr
InChI
1S/C5H7Br/c1-2-3-4-5-6/h2,5H2,1H3
InChI key
VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromo-2-pentyne is an halogenated hydrocarbon.
Application
1-Bromo-2-pentyne may be employed for the following syntheses:
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥98% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay ≥98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 93-94 °C/113 mmHg (lit.) | bp 40-41 °C/20 mmHg (lit.) | bp - | bp 209 °C (lit.) |
| density 1.438 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.519 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.240 g/mL at 25 °C | density 1.221 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.498 (lit.) | refractive index n20/D 1.508 (lit.) | refractive index n20/D 1.529 | refractive index n20/D 1.49 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?