Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł |
Informacje o tej pozycji
212,00 zł
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
93-94 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCC#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
InChI key
OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 90% | description technical grade, 90% | description 98% | description 97% |
| assay 90% | assay 90% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 93-94 °C/1 mmHg (lit.) | bp 158-162 °C/9 mmHg (lit.) | bp - | bp 224-225 °C (lit.) |
| density 0.997 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.059 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.016 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.449 (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group ketone, carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?