Merck
662135
Sigma-Aldrich
Nτ-Methyl-d3-L-histidine
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
1-Methyl-d3-L-histidine, 3-Methyl-d3-L-histidine (archaic), tau-Methyl-d3-L-histidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D3H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -24°, c = 2 in H2O
mp
~240 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[H][C@](N)(Cc1cn(cn1)C([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3
Klucz InChI
BRMWTNUJHUMWMS-FYFSCIFKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3