Merck
662496
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfanyl)thiophenol
96%
Synonim(y):
4-(Methylthio)benzenethiol, 4-(Methylthio)phenyl mercaptan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
19-23 °C
ciąg SMILES
CSc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C