Merck
661724
Sigma-Aldrich
Vinyltrimethylsilane
≥99.5%
Synonim(y):
Trimethyl(vinyl)silane, (Trimethylsilyl)ethylene, Ethenyltrimethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCHCH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.23
Beilstein:
956572
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
4.44 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Preparation of silyl-ethers by Rh(I) catalysis.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-11.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-24 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jung-Woo Park et al.
Organic letters, 9(20), 4073-4076 (2007-09-11)
Highly efficient O-silylation of alcohol with vinylsilane was developed using a catalyst system consisting of [(COE)(2)RhCl](2) and HCl. In this reaction, a key intermediate is chlorosilane, generated from vinylsilane and HCl, which can be regenerated in the catalytic cycle. Various