Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł 403,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-281-7
Beilstein/REAXYS Number:
1738846
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
403,50 zł
Cena katalogowa538,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
74 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
precipitate will not affect use
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay ≥97.0% (GC) | assay 98% | assay 99.95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.389 (lit.) | refractive index n20/D 1.395 | refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 0.779 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.861 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form gas |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?