Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
Informacje o tej pozycji
354,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór kwasu szczawiowego, for 1000 ml, c(C2H2O4) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Monitorowanie i rekultywacja środowiska: Roztwór kwasu szczawiowego jest szeroko stosowany w badaniach środowiskowych do analizy i usuwania zanieczyszczeń w próbkach wody i gleby. Jest szczególnie skuteczny w ekstrakcji metali ciężkich i innych zanieczyszczeń, ułatwiając ich kwantyfikację za pomocą różnych technik analitycznych. Ostatnie badania wykazały zastosowanie kwasu szczawiowego w ekstrakcji i analizie poziomów fosforanów i kwasu szczawiowego w glebie, podkreślając jego znaczenie w monitorowaniu środowiska i badaniach rolniczych (Abodunrin et al., Pakistan Journal of Analytical & Environmental Chemistry, 2020).
- Materiałoznawstwo i synteza: Roztwór kwasu szczawiowego odgrywa kluczową rolę w przygotowywaniu i charakteryzowaniu zaawansowanych materiałów. Na przykład jest on stosowany w syntezie laminowanych warstw tlenku glinu poprzez utlenianie anodowe, które wykazują unikalne kolory strukturalne. Ta aplikacja jest niezbędna do opracowania nowych materiałów o potencjalnych zastosowaniach w fotonice i elektronice (Segawa i Wada, Materials Chemistry and Physics, 2020).
- Wzrost i charakterystyka kryształów: W krystalografii roztwór kwasu szczawiowego jest stosowany do hodowli i badania monokryształów różnych związków. Badania wykazały jego skuteczność w hodowli kryształów dwuwodnego kwasu szczawiowego, hydratu szczawianu potasu i dwuwodnego szczawianu wodorotlenku potasu. Badania te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia właściwości i potencjalnych zastosowań tych materiałów w kontekście naukowym i przemysłowym (Mahendra i Udayashankar, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2020).
- Przetwarzanie odpadów przemysłowych: Roztwór kwasu szczawiowego jest stosowany do ługowania i przetwarzania odpadów przemysłowych w celu odzyskania cennych materiałów. Na przykład jest on wykorzystywany do produkcji kwasu borowego z odpadów uleksytowych, wykazując jego skuteczność w ekstrakcji boru z przemysłowych produktów ubocznych. To zastosowanie jest ważne dla opracowania zrównoważonych metod zarządzania odpadami i odzyskiwania zasobów (Koçan i Bayça, Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, 2020).
- Badania korozji i obróbka powierzchni: Roztwór kwasu szczawiowego jest stosowany w badaniach zachowań korozyjnych i obróbce powierzchni różnych metali. Jest stosowany w procesach anodowania stopów aluminium w celu poprawy ich odporności na korozję i właściwości powierzchni. Ostatnie badania koncentrowały się na tworzeniu się warstw anodowych na stopach aluminium w roztworze kwasu szczawiowego, zapewniając wgląd w zwiększanie trwałości i wydajności powierzchni metalowych (Pham et al., Materials Chemistry and Physics, 2024).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for 1000 ml, c(C2H2O4) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol® | description for 1000 ml, c(C2H2O4) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol® | description anhydrous for synthesis | description puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT) |
| concentration 0.05 M | concentration 0.005 M | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form solid | form crystals |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| pH 1 (20 °C in H2O) | pH 1.5 (20 °C in H2O) | pH 1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.002 g/cm3 at 20 °C | density 1.9 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu szczawiowego
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?