Merck
658065
Sigma-Aldrich
2-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
92-96 °C
ciąg SMILES
COCCc1ccc(OCc2ccccc2B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-6-8-15(9-7-13)21-12-14-4-2-3-5-16(14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
Klucz InChI
AIHKULKLGCOJRY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)