Przejdź do
726656
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
946,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3196456
Assay:
≥98.5% (GC), 99%
Form:
liquid
946,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC), 99%
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.5%
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI key
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Application
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine is employed in the synthesis of S(+)-4-(1-phenylethylamino)quinazolines, as human immunoglobuline E inhibitor and haloaryl-β-amino acids. It is also used as a precursor to prepare chiral intermediate in the total synthesis of solanoeclepin A.
Legal Information
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72684295889
description
ChiPros®, produced by BASF, 99%
description
ChiPros®, produced by BASF, 99%
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.5% (GC), 99%
assay
≥98.5% (GC), 99%
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.5%
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.5%
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97.5:2.5 (GC)
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)