Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł 545,70 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł 1725,50 zł |
Informacje o tej pozycji
545,70 zł
Cena katalogowa642,00 złZaoszczędź 15%assay
≥90% (HPLC)
form
powder (Hygroscopic)
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥12 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.CCOC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CCCCN)NC[C@@H](N)CCCCN)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H71N9O6.4ClH.H2O/c1-7-57-41(56)34(23-27(2)3)49-39(54)36(42(4,5)6)50-37(52)33(24-28-25-46-31-17-9-8-16-30(28)31)48-38(53)35-19-14-22-51(35)40(55)32(18-11-13-21-44)47-26-29(45)15-10-12-20-43;;;;;/h8-9,16-17,25,27,29,32-36,46-47H,7,10-15,18-24,26,43-45H2,1-6H3,(H,48,53)(H,49,54)(H,50,52);4*1H;1H2/t29-,32-,33-,34-,35-,36+;;;;;/m0...../s1
InChI key
PIFVEGOSSWCHFK-AEPODNBTSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder (Hygroscopic) | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: ≥12 mg/mL | solubility H2O: ≥2 mg/mL | solubility H2O: ≥2 mg/mL | solubility H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?