Merck
657832
Sigma-Aldrich
1-(2,6-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
54-62 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
Klucz InChI
WQTPGHSKQDVCQQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)