Merck
T56308
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl chloride
97%
Synonim(y):
α,2,6-Trichlorotoluene
Wybierz wielkość
25 G
152,00 zł
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
152,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.47
Beilstein:
472282
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
bp
117-119 °C/14 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
LBOBESSDSGODDD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Chu et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 19(2), 183-191 (1984-03-01)
Groups of 10 male and 10 female rats were fed alpha,alpha,alpha-, alpha,2,6- or 2,3,6- trichlorotoluene (TCT) in their diet at 0, 0.5, 5.0, 50 or 500 ppm for 28 days. Growth rate and food consumption were not affected by treatment.