Merck
657441
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
250-255 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
Cl[H].COc1ccc(CN)cc1Cl
InChI
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
IKWWOZCEHOYKAO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)