Merck
126810
Sigma-Aldrich
Isopentylamine
99%
Synonim(y):
1-Amino-3-methylbutane, Isoamylamine
Wybierz wielkość
10 G
163,00 zł
100 G
860,00 zł
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
163,00 zł
100 G
860,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.16
Beilstein:
1209230
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
95-97 °C (lit.)
gęstość
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Klucz InChI
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isopentylamine is produced by Proteus mirabilis[1]. It is present in kola nut varieties of Nigerian origin[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S E Atawodi et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 33(8), 625-630 (1995-08-01)
Three varieties of kola nut, Cola acuminata, C. nitida and Garcinia cola, of Nigerian origin, were analysed for their content of primary and secondary amines, and assessed for their relative methylating potential due to nitrosamide formation. Primary and secondary amines
L Larsson et al.
Acta pathologica et microbiologica Scandinavica. Section B, Microbiology, 86(4), 207-213 (1978-08-01)
A gas chromatographic (GC) head-space technique is presented, which is suitable for the analysis of volatile products in bacterial broth cultures. This is exemplified by studies on Clostridium septicum, Klebsiella pneumoniae and Proteus mirabilis. The media were acidified or made
C A Ji et al.
Scientia Sinica. Series B, Chemical, biological, agricultural, medical & earth sciences, 28(11), 1188-1196 (1985-11-01)
Methylisoamylnitrosamine, a carcinogenic N-nitroso compound, has been formed in glucose ammonium nitrate medium containing 150 mg of isoamylamine (a primary amine) inoculated with a common fungus (Fusarium moniliforme Sheldon), to which 400 mg NaNO2 are added after incubation for 7-8
David M Ferrero et al.
ACS chemical biology, 7(7), 1184-1189 (2012-05-02)
Trace amine-associated receptors (TAARs) are vertebrate olfactory receptors. However, ligand recognition properties of TAARs remain poorly understood, as most are "orphan receptors" without known agonists. Here, we identify the first ligands for many rodent TAARs and classify these receptors into
Gavin L Sacks et al.
Analytical chemistry, 75(20), 5495-5503 (2004-01-09)
We report an automated method for high-precision position-specific isotope analysis (PSIA) of carbon in amino acid analogues. Carbon isotope ratios are measured for gas-phase pyrolysis fragments from multiple sources of 3-methylthiopropylamine (3MTP) and isoamylamine (IAA), the decarboxylated analogues of methionine
Questions
  1. Is that chemical excipient?
    1 answer
    1. 126810 is for lab research only, not for any medication.