Merck
145963
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate
98%
Wybierz wielkość
5 G
96,80 zł
25 G
268,80 zł
100 G
1008,00 zł
96,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
96,80 zł
25 G
268,80 zł
100 G
1008,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9ClN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
96,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
mp
60-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-chloro-2-metylotio-5-pirymidynokarboksylan etylu został wykorzystany w syntezie pirymidynopirydonów, potencjalnych inhibitorów kinazy tyrozynowej FMS[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hui Huang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(7), 2355-2361 (2008-03-18)
A series of pyrimidinopyridones has been designed, synthesized and shown to be potent and selective inhibitors of the FMS tyrosine kinase. Introduction of an amide substituent at the 6-position of the pyridone core resulted in a significant potency increase. Compound