Merck
657255
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BF4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
126-133 °C
ciąg SMILES
CCCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C10H11BF4O3/c1-2-3-4-18-10-8(14)6(12)5(11(16)17)7(13)9(10)15/h16-17H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
DXYUAQQPCWNJQX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)