Kluczowe dokumenty
518786
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
98%
Synonim(y):
2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
105-109 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-6-7-10(15)11(8-9)16-5/h6-8,15H,1-5H3
Klucz InChI
WFSJROCEOJANPD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- W reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.
- Do przygotowania etylidenodihydroindolonów jako potencjalnych środków przeciwnowotworowych.
- Synteza pochodnych 5,6-dihydropirolo[2,1-b]izochinoliny, które mogą być wykorzystane jako rusztowania do przygotowania analogów lamelaryny poprzez regioselektywne bromowanie i reakcje krzyżowego sprzęgania Suzuki.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?