Przejdź do
679453
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Synonim(y):
α-Bromo-o-tolueneboronic acid, o-Boronobenzyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
107,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8BBrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.85
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
107,25 zł
Cena katalogowa143,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
158-162 °C
Quality Segment
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
InChI key
MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride.
Application
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid can be used as a reactant to synthesize:
  • Boronic acid-functionalized benzyl viologen (o-BBV) from 4,4′-bipyridine. o-BBV finds its application as a chemosensor to sense glucose in aqueous water.
  • 2-(azidomethyl)phenylboronic acid, which is further employed in the preparation of isoquinoline derivatives.
  • Aryl boronic acid derivatives as fluorescent probe for hydrogen peroxide detection.
Reactant involved in:
  • Studies of carbon-boron bond cleavage of phenylboronate-pendant cyclen
  • Development of a sensory system to detect glucose or other monosaccharides and hydroxycarboxylates
  • Synthesis of boronated triaryl and tetraaryl phosphonium salts used in cytotoxicity studies
  • Colorimetry and fluorometry mercury determination with chemosensors composed of rhodamine and boronic acid groups
  • Synthesis of imidazolium-containing boronic acids used as fluoride ion sensors
  • Reactions with adenine for molecules with antiinflammatory antitumor activities 
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
684589680516679445
description
-
description
≥95.0%
description
≥95%
description
90%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
158-162 °C
mp
140-144 °C
mp
102-107 °C
mp
224-228 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
functional group
bromo
functional group
-
functional group
-
functional group
bromo
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)