Przejdź do
659568
Chloroform-13C,d
99 atom % D, 99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CDCl3
Masa cząsteczkowa:
121.38
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % D
assay
99% (CP)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
-63 °C (lit.)
density
1.517 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-VVKOMZTBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
32488-46-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)