Merck
656437
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
Methyl 2,6-dichloronicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
56-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-3-5(8)10-6(4)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
IFVVGOJYWCHRCT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Replacement of chlorides with fluorides using anhydrous nucleophilic fluoride salts generated from potassium fluoride and an arene transfer agent.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haoran Sun et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (5), 528-529 (2007-01-26)
Fluoride relay is used to generate exceptionally nucleophilic fluoride reagents from KF on a time scale commensurate with radiotracer synthesis.