Przejdź do
R95MD
Rhamnolipids
greener alternative
95% (Mono-Rhamnolipid dominant)
Synonim(y):
Rhamnolipids
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.22
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ramnolipidy, 95% (dominujący mono-ramnolipid),
biological source
Pseudomonas aeruginosa
Quality Segment
form
solid/granular
greener alternative product characteristics
Design for Degradation: Greener alternative product characteristics
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Biosurfaktanty ramnolipidowe to glikolipidy zawierające L-ramnozę i β-hydroksylowe kwasy tłuszczowe, o właściwościach amfifilowych (zarówno hydrofilowych, jak i hydrofobowych). Ten produkt ramnolipidowy został oczyszczony z Pseudomonas aeruginosa i zawiera mieszaninę ramnolipidów z kwasami tłuszczowymi o różnej długości ogona. Są one wysoce biodegradowalne, nietoksyczne i odnawialne. Funkcjonalne role obejmują bioaktywność, środek powierzchniowo czynny i emulgator. Ramnolipidy zapewniają dobre właściwości detergencyjne/pianotwórcze/zwilżające, stabilne tworzenie mikroemulsji i rozpuszczalność w warunkach wysokiej zasadowości. Są łagodne i przyjazne dla skóry. Właściwości powierzchniowo czynne i emulsyjne ramnolipidów obejmują zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody do 25-40 mN/m, posiadanie CMC 5-380 mg/L i zmniejszenie napięcia międzyfazowego oleju i wody do <1 dyne/cm. Biosurfaktanty ramnolipidowe są lepsze od syntetycznych środków powierzchniowo czynnych z kilku powodów: ich CMC jest 10-100 razy niższe niż w przypadku tradycyjnych chemicznych środków powierzchniowo czynnych (co oznacza, że do osiągnięcia zmniejszenia napięcia powierzchniowego / napięcia międzyfazowego potrzeba znacznie mniej materiału); są łatwo biodegradowalne i mają bardzo niską toksyczność (mają wyższe wartości EC50); nie mają na nie wpływu temperatura, pH i zasolenie; i są produkowane w sposób zrównoważony.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem degradacji węglowodorów. Więcej informacji można znaleźć w artykule Środowiskowe zastosowania biosurfaktantów: najnowsze osiągnięcia oraz w wielu innych artykułach dostępnych na stronie: AGAE Technologies.
Application
Rhamnolipidy mogą być stosowane w farmaceutykach, kosmeceutykach, kosmetykach, produktach osobistych, bioremediacji środowiska, przemyśle naftowym, domowych środkach czyszczących, przetwórstwie żywności i napojów, rolnictwie i ogrodnictwie, terapiach, nanotechnologii, przemyśle polimerowym, krioprotektorach, przemyśle wydobywczym, biopaliwach, produkcji etanolu, mikrobiologicznych ogniwach paliwowych, badaniach nad białkami i badaniach nad neuralnymi komórkami macierzystymi.
Rhamnolipidy są przyjaznymi dla środowiska i biologicznie bezpiecznymi środkami powierzchniowo czynnymi, które mogą zabijać wirusy otoczkowe. Niedawne badania wykazały, że 222B (10% roztwór wodny wykonany z mono-rhamnolipidu z przewagą produktu R95MD) może być nakładany na maski w celu zapobiegania lub ograniczania rozprzestrzeniania się wirusów otoczkowych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Legal Information
Product of AGAE Technologies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R95DDR90M8819
biological source
Pseudomonas aeruginosa
biological source
Pseudomonas aeruginosa
biological source
Pseudomonas aeruginosa
biological source
plant
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
form
solid/granular
form
solid/granular
form
solid/granular
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Dear, we recently bought the Rhamnolipid standards. You mentioned in CoA that the quality has been tested on HPLC. Will it be possible to share the HPLC profile of the product with us ?
    1 answer
    1. The raw data is considered proprietary since this product is on the MQ100 level. Please check the link for M-Clarity Program: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/323/519/M-Clarity_attributes_table_ms.pdf