Merck
658219
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2,6-Dichloronicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
140-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3