Przejdź do
395072
Ethylamine solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
Aminoethane, Monoethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505933
Concentration:
2.0 M in THF
Form:
liquid
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor pressure
17.14 psi ( 55 °C), 4.82 psi ( 20 °C)
form
liquid
concentration
2.0 M in THF
density
0.81 g/mL at 20 °C, 0.856 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
InChI key
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylamine is a simple aliphatic primary amine used as a chemical intermediate in organic synthesis.
Application
Ethylamine solution (2.0 M in THF) can be used as a reagent:     
  • In amination reactions.      
  • To synthesize N-ethyl-4-hydroxybutanamide by reacting with γ-butyrolactone.      
  • To prepare an anthracene-based tripodal chemosensor for the selective detection of Zn(II) ions.
Ethylamine solution can also be used as a reaction medium in the synthesis of large-scale flower-like CuS microspheres using Cu(S2CNEt2)2 as a precursor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471208395064395048
description
2.0 M in THF
description
66.0-72.0% in H2O
description
2.0 M in methanol
description
2.0 M in methanol
concentration
2.0 M in THF
concentration
66.0-72.0% in H2O
concentration
2.0 M in methanol
concentration
2.0 M in methanol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
17.14 psi ( 55 °C), 4.82 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
10.07 psi ( 20 °C), 19.16 psi ( 55 °C)
vapor pressure
10.86 psi ( 55 °C), 2.07 psi ( 20 °C)
density
0.856 g/mL at 25 °C, 0.81 g/mL at 20 °C
density
0.81 g/mL at 20 °C
density
0.81 g/mL at 20 °C, 0.783 g/mL at 25 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylamine solution
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-23.8 °F - closed cup
flash_point_c
-31 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 75-04-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)