Merck
653829
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethyl bromide
96%
Synonim(y):
1-(2-Bromoethyl)-2,4-dichlorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(Cl)2CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.584 (lit.)
gęstość
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(CCBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7BrCl2/c9-4-3-6-1-2-7(10)5-8(6)11/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
BJTSTVKJPXWNIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)