Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł 138,75 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-479-1
MDL number:
Assay:
98%
138,75 zł
Cena katalogowa185,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
138-140 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)c1c(cccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-2-1-3-5(9(13,14)15)6(4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
InChI key
XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid has been used in selective separation of brominated aromatic compounds using the polymer-based separation media by the fragment imprinting technique.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 138-140 °C (lit.) | mp 174-179 °C (lit.) | mp - | mp 134-138 °C (lit.) |
| functional group fluoro, carboxylic acid | functional group fluoro, carboxylic acid | functional group nitrile, fluoro | functional group nitro, fluoro, carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?