Merck
775827
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
97%
Synonim(y):
β-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
186-191 °C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
Klucz InChI
JTNKXYWGZCNBCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3