Merck
661295
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
69-73 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-11-3-7-13(8-4-11)16-12-5-1-10(9-15)2-6-12/h1-9H
Klucz InChI
WMDDJOBNAOVSLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves