Merck
65373
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Mtr chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13ClO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.73
Beilstein:
4867665
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride, ≥95.0% (HPLC)
Próba
≥95.0% (HPLC)
skład
sulfur content, 12.2-13.5%
mp
57-61 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO3S/c1-6-5-9(14-4)7(2)8(3)10(6)15(11,12)13/h5H,1-4H3
Klucz InChI
DWLYVEYCCPEHLX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Protecting group reagent for amines especially ω-amine in arginine[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Wakimasu et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2766-2766 (1982)