Przejdź do
8.20990
1-fenylododekan
for synthesis
Synonim(y):
Dodecylobenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.43
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-591-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.1 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
bp
275-300 °C/1013 hPa
mp
3 °C
transition temp
flash point 124 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCC)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
InChI key
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-fenylododekan
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)