Merck
650870
Sigma-Aldrich
(S)-BINAPINE
Synonim(y):
(3S,3’S,4S,4’S,11bS,11’bS)-(+)-4,4′-Di-t-butyl-4,4′,5,5′-tetrahydro-3,3′-bi-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H48P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
734.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)P1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)[C@H]1[C@H]6P(Cc7ccc8ccccc8c7-c9c6ccc%10ccccc9%10)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H48P2/c1-51(2,3)53-31-37-25-23-33-15-7-11-19-39(33)45(37)47-41-21-13-9-17-35(41)27-29-43(47)49(53)50-44-30-28-36-18-10-14-22-42(36)48(44)46-38(32-54(50)52(4,5)6)26-24-34-16-8-12-20-40(34)46/h7-30,49-50H,31-32H2,1-6H3/t49-,50-,53?,54?/m0/s1
Klucz InChI
YXMFQIWDFKIXGQ-KUSQLHRJSA-N
Zastosowanie
Demonstates excellent enantioselectivity and reactivity for the asymmetric hydrogenation of Z-β-aryl(β-acylamino)acrylates.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A bisphosphepine ligand with stereogenic phosphorus centers for the practical synthesis of beta-aryl-beta-amino acids by asymmetric hydrogenation.
Wenjun Tang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(30), 3509-3511 (2003-08-06)