Przejdź do
259128
(R)-(+)-1,2-Bis(diphenylphosphino)propane
98%
Synonim(y):
(R)-PROPHOS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
1198,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2PCH(CH3)CH2P(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +184°, c = 1 in acetone
mp
71-73 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
C[C@H](CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2/c1-23(29(26-18-10-4-11-19-26)27-20-12-5-13-21-27)22-28(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h2-21,23H,22H2,1H3/t23-/m1/s1
InChI key
WGOBPPNNYVSJTE-HSZRJFAPSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
682144675806725102
description
98%
description
96%
description
97%
description
-
assay
98%
assay
96%
assay
97%
assay
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D +184°, c = 1 in acetone
optical activity
[α]/D -34±4°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D +98°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
mp
71-73 °C (lit.)
mp
222-226 °C
mp
261-265 °C
mp
104-108 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)