Merck
205737
Sigma-Aldrich
Palladium on calcium carbonate
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, poisoned with lead
Synonim(y):
Pd
Wybierz wielkość
1 G
156,00 zł
10 G
1170,00 zł
50 G
5480,00 zł
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
156,00 zł
10 G
1170,00 zł
50 G
5480,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
temp. samozapłonu
>1120 °F
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
5 wt. % loading
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Klucz InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Aqueous Heck coupling and hydroarylation
  • Reduction reactions
  • Hydrogenation reactions
Palladium on calcium carbonate (Pd/CaCO3) can be used as a green catalyst for a variety of applications such as:
  • formation of an efficient catalytic system for Heck coupling reaction and hydroarylation reaction[1]
  • synthesis of Lindlar catalyst for selective hydrogenation of alkynes[2]
  • a catalytic reservoir in Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions[3]
  • Stille cross-coupling reactions[4]
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium on Calcium Carbonate Combined to 2-Hydroxypropyl-alpha/beta-cyclodextrins: A Selective Catalytic System for Aqueous Heck Coupling and Hydroarylation
Senra JD, et al.
advanced synthesis and catalysis, 350(16), 2551-2558 (2008)
Palladium on Calcium Carbonate Combined to 2-Hydroxypropyl-alpha/beta-cyclodextrins: A Selective Catalytic System for Aqueous Heck Coupling and Hydroarylation
Senra JD, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(16), 2551-2558 (2008)
Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions: the role of Pd/CaCO3 as catalyst reservoir
Oliveira BL and Antunes OAC
Letters in Organic Chemistry, 4(1), 13-15 (2007)
Ligand-free Stille cross-coupling reaction using Pd/CaCO3 as catalyst reservoir
Coelho AV, et al.
Tetrahedron Letters, 48(43), 7671-7674 (2007)
Chun Wong Aaron Chan et al.
Nature communications, 5, 5787-5787 (2014-12-20)
Lindlar catalysts comprising of palladium/calcium carbonate modified with lead acetate and quinoline are widely employed industrially for the partial hydrogenation of alkynes. However, their use is restricted, particularly for food, cosmetic and drug manufacture, due to the extremely toxic nature