Merck
650811
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-piperidone
97%
Synonim(y):
tert-Butyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
35-40 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Boc-3-piperidinone is useful in stereocontrolled synthesis of chiral compounds.
Przestroga
Handle under glove bag/N2.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3