Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł 293,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥98.0% (TLC)
293,25 zł
Cena katalogowa391,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D +32.0±3°, c = 1 in DMF
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](N)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI key
AKQXKEBCONUWCL-QMMMGPOBSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description 97% | description 97% | description ≥98% |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay 97% | assay 97% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]/D +32.0±3°, c = 1 in DMF | optical activity - | optical activity [α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]/D -16±2°, c = 1 in dioxane |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?