Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform
mp
34-40 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI key
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description ≥98% |
| assay 97% | assay 97% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 34-40 °C | mp 140-145 °C | mp - |
| form solid | form powder | form solid |
| optical activity [α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]/D +15.0°, c = 0.5% in chloroform | optical activity [α]/D -16±2°, c = 1 in dioxane |
| functional group hydroxyl | functional group carboxylic acid | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?