Merck
64940
Sigma-Aldrich
N-Methoxycarbonylmaleimide
≥97.0% (N)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.11
Beilstein:
1450638
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (N)
Formularz
solid
mp
63-67 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
LLAZQXZGAVBLRX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
For the introduction of the maleimide group in peptides, amino acids and amines[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and some properties of maleimido acids and maleoyl derivatives of peptides.
O Keller et al.
Helvetica chimica acta, 58(2), 531-541 (1975-03-12)
Susanne Kirchhof et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 217-225 (2015-08-09)
Eight-armed PEG was functionalized with furyl and maleimide groups (8armPEG20k-Fur and 8armPEG20k-Mal); degradable hydrogels were obtained by cross-linking via Diels-Alder chemistry. To increase the stability to degradation, the macromonomers were modified by introducing a hydrophobic 6-aminohexanoic acid spacer between PEG