Merck
648760
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylthiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5400 (lit.)
tw
147-149 °C (lit.)
gęstość
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccsc1Cl
InChI
1S/C5H5ClS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
Klucz InChI
KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)