Przejdź do
565040
3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
3-Chloro-p-anisaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
232,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
838,00 zł
628,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H3ClCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-532-2
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
97%
232,50 zł
Cena katalogowa310,00 złZaoszczędź 25%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
56-60 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI key
WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)