Kluczowe dokumenty
570877
(S)-(−)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D -64°, c = 1% in DMSO
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ketone
ciąg SMILES
C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?