Przejdź do
586994
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
492,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
492,75 zł
Cena katalogowa657,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
186-190 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1sccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI key
BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 3-chloro-N-[(4-chlorophenyl)(methyl)carbamothioyl]thiophene-2-carboxamide.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)