Merck
638641
Sigma-Aldrich
2-Phenylpiperazine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
solid
mp
83-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CNC(CN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-11-6-7-12-10/h1-5,10-12H,6-8H2
Klucz InChI
RIMRLBGNCLMSNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves