Przejdź do
647799
Silicon
wafer (single side polished), contains phosphorus as dopant, <111>, N-type, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Silicon element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystalline (cubic (a = 5.4037)), wafer (single side polished)
contains
phosphorus as dopant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
diam. × thickness
2 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
semiconductor properties
<111>, N-type
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
0 vortex defects. Etch pitch density (EPD) < 100 (cm-2). Resistivity 10-3 - 40 Ωcm
Oxygen content: <= 1~1.8 x 1018 /cm3; Carbon content: <= 5 x 1016 /cm3; Boule diameter: 1~8 ″
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This enabling product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF16286227GF14076930GF44956187
Silicon disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
GF16286227
Silicon
Silicon rod, 50mm, diameter 5.0mm, crystalline, 100%
GF14076930
Silicon
Silicon rod, 25&#160;mm diameter, length 150 mm, purity 99.999%
GF44956187
Silicon
description
wafer (single side polished), contains phosphorus as dopant, <111>, N-type, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
description
disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
description
rod, 50mm, diameter 5.0mm, crystalline, 100%
description
rod, 25 mm diameter, length 150 mm, purity 99.999%
form
crystalline (cubic (a = 5.4037)), wafer (single side polished)
form
foil
form
rod
form
rod
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
semiconductor properties
<111>, N-type
semiconductor properties
-
semiconductor properties
-
semiconductor properties
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)