Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł 1267,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1267,50 zł
Cena katalogowa1690,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: nickel
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
2.00 in. × 0.25 in.
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.95% trace metals basis | description wire, diam. 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis | description foil, thickness 0.125 mm, ≥99.9% | description wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9% |
| form solid | form wire | form foil | form wire |
| assay 99.95% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay ≥99.9% | assay ≥99.9% |
| mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-02-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?