Merck
646679
Sigma-Aldrich
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium, inner salt
Dye content 90 %
Synonim(y):
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium hydroxide, inner salt, 1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethyl-4,5-benzindolium, inner salt
Wybierz wielkość
5 G
1730,00 zł
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1730,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90.0% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
skład
Dye content, 90%
mp
245-258 °C
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C19H23NO3S/c1-14-19(2,3)18-16-9-5-4-8-15(16)10-11-17(18)20(14)12-6-7-13-24(21,22)23/h4-5,8-11H,6-7,12-13H2,1-3H3
Klucz InChI
GJCURKVOCXJAIV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)