Merck
642487
Sigma-Aldrich
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2BrNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
182 °C (dec.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
Klucz InChI
BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves