Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
MDL number:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
97%
Form:
liquid
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.436
density
0.985 g/mL at 25 °C
functional group
amine, hydrazide
SMILES string
CN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)8(4)7/h7H2,1-4H3
InChI key
IHMQNZFRFVYNDS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.985 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.436 | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form - | form solid |
| functional group hydrazide, amine | functional group amine | functional group amine |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?