Kluczowe dokumenty
128279
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride
97%
Synonim(y):
Chlorowodorek (karbetoksymetylo)hydrazyny
Wybierz wielkość
231,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
231,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
mp
152-154 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
hydrazine
ciąg SMILES
Cl[H].CCOC(=O)CNN
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-2-8-4(7)3-6-5;/h6H,2-3,5H2,1H3;1H
Klucz InChI
HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?