Merck
640336
Sigma-Aldrich
Pentabromobenzyl methacrylate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7Br5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
solid
mp
143-150 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C11H7Br5O2/c1-4(2)11(17)18-3-5-6(12)8(14)10(16)9(15)7(5)13/h1,3H2,2H3
Klucz InChI
QJCKBPDVTNESEF-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.